Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro 18-plex, TMTpro-134C, and TMTpro-135N Label Reagents
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase the level of sample multiplexing without compromising on protein identification and quantitation.
Marque: Thermo Scientific™ A52048
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase the level of sample multiplexing without compromising on protein identification and quantitation. The Thermo Scientific TMTpro 18plex Label Reagent Set enables multiplexing up to 18 samples, enabling even greater throughput for protein identification and quantitative analysis by tandem mass spectrometry (MS).
- Les réactifs de marqueurs TMTpro 134C et TMTpro 135N réactifs aux amines augmentent le multiplexage des échantillons de 16-plex à 18-plex
- Ceci permet un débit encore plus élevé pour l’identification des protéines et l’analyse quantitative par spectrométrie de masse tandem (MS)
- Les réactifs TMTpro sont la nouvelle génération de marqueurs de masse en tandem
- Les marqueurs TMT pro134C et TMTpro135N sont identiques dans leur composition et leur structure aux autres marqueurs TMTpro 16plex, mais pas isobares
- Ces marqueurs sont disponibles séparément ou peuvent être inclus dans le set de réactifs TMTpro 18plex (Réf.A52046)
Caractéristiques des réactifs d’étiquettes TMTpro 134C et TMTpro 135N :
- Multiplex - analyse MS simultanée de 18 échantillons au maximum dérivés de cellules, de tissus ou de liquides biologiques
- Robuste - augmentation de la fonctionnalité Multiplex, ce qui réduit le nombre de valeurs quantitatives manquantes parmi les échantillons et offre une plus grande confiance entre les réplicats
- Efficace - les réactifs activés par ester de NHS permettent un marquage efficace de tous les peptides, quelle que soit la séquence protéique ou la spécificité protéolytique de l’enzyme
- Optimisé - pour une utilisation avec les plateformes MS/MS Thermo Scientific haute résolution, y compris les séries d’instruments Tribrid Q Exactive et Orbitrap Fusion
Spécification
TMTpro-134C and TMTpro-135N Label Reagents, 6 x 0.5 mg | |
Peptides | |
Peptide labeling and quantitation |
Isobaric Label Reagent Set | |
Mass Spectrometry | |
6 x 0.5 mg |