Learn More
Sol. tampon TN
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TN buffer soln. |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| Synonyme | TRIS NaCl buffer soln |