Learn More
Invitrogen™ TNFRSF6B (DcR3) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque:  Invitrogen™ EHTNFRSF6BX10
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Code produit. 17894220
  • 4715.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 22-08-2024
Description
The Human TNFRSF6B (DcR3) ELISA quantitates Hu DcR3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu DcR3. Principle of the method The Human DcR3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’apoptose est induite par certaines cytokines, y compris le ligand TNF et Fas dans la famille des TNF, par leurs récepteurs contenant du domaine de mort. Plusieurs nouveaux membres de la famille TNFR, notamment DR3, DR4, DR5 et DR6, ont été récemment découverts et fonctionnent comme récepteurs de mort cellulaire. Deux récepteurs leurres, DcR1 et DcR2, ont récemment été identifiés pour concurrencer DR4 et DR5 pour leur liaison TRAIL de ligand. Un nouveau récepteur leurre a été découvert plus récemment et désigné DcR3 et TR6, respectivement. Contrairement à DcR1 et DcR2, DcR3 est une molécule soluble plutôt qu’une molécule associée à une membrane. DcR3 se lie à FasL et LIGHT et inhibe l’apoptose induite par FasL et LIGHT. La transcription de DcR3 est exprimée dans un certain nombre de carcinomes des poumons et du côlon et dans certains tissus normaux.
Spécification
Spécification
O95407
0,3 ng/ml
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Plasma, Sérum, Surnageant
10 x 96 dosages
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
8771
< 12%
Solution d’arrêt, Étalon, Tampon de lavage, Chromogène, Couvercles de plaques adhésives, Plaque à 96 puits pré-enduite, Anticorps de détection biotinylé, Concentrat de diluant de dosage, SAV-HRP
10 x 96 tests
Apoptose
2°C à 8°C
Humaine
4 heures 45 min
0,328 à 80 ng/ml
0,3 ng/ml à 80 ng/ml
Biotine
Autres protéines
Cette paire d’anticorps ELISA détecte l’DcR3 humaine. Autres espèces non encore déterminées.
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
DCR3,DJ583P15.1.1,M68,M68E,TR6
< 10%
HRP
RUO
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
hCG_2044836, DCR3, DJ583P15.1.1, M68, M68E, TR6
1 heures 20 min