Learn More
Acide Tolfénamique-(anneau benzoïque-13C6), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 1420043-61-3 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Formule moléculaire | 13C6C8H12ClNO2 |
| Numéro MDL | MFCD23136996 |
| Industry Type | AINS |
| Poids moléculaire (g/mol) | 267.66 |
| Quantité | 10 mg |
| Qualité | Étalon analytique |