Learn More
Toluène, réactif ACS, ≥99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number 15651620
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
20 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Aluminum Bottle
Bouteille en verre
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
toluene
CC1=CC=CC=C1
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
108-88-3
C7H8
92.14
MFCD00008512
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
1140
CHEBI:17578
toluene
CC1=CC=CC=C1
Réactif ACS, ≥99,5%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Toluene
Point de fusion -93°C (literature)
Note relative au nom ACS reagent, ≥99.5%
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.865 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 110.6°C
Quantité 5 L
Point d’éclair 4°C
Conditionnement Aluminum Bottle
Formule linéaire C6H5CH3
Numéro UN UN1294
Beilstein 635760
Poids de la formule 92.14
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité ACS Reagent