Learn More
Fisherbrand™ Pointes à filtre de pipettes Top-Line
Éliminez les contaminations des échantillons et des pipettes. Les pointes de pipettes à filtre Fisherbrand™ Top-Line empêchent les impuretés de pénétrer à travers le filtre micropore.
Marque: Fisherbrand™
89.22 EUR valable jusqu'au 2022-08-31
Utilisez le code promo "16497" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.96000kg
Description
- Les filtres sont en PE vierge hydrophobe de haute qualité et sans additif
- Les filtres bloquent les aérosols et les liquides grâce à la technologie de filtre micropore
- Géométrie de cône optimisée pour une fixation sécurisée
- Pointe avec marques de graduation correspondant aux volumes standard (sauf pointe à filtre de 0,5-10/20 µl)
- La sortie de pointe conique empêche la formation de gouttes sur l’ouverture de la pointe
- Pointes fabriquées en polypropylène autoclavables et non mouillables
- Sachets stériles disponibles (irradiation bêta)
Spécification
Oui | |
PP vierge (polypropylène) | |
Oui | |
Transparent | |
50,8mm | |
Portoir |
Volumes standard | |
1 à 200 μl | |
Stérile | |
Autoclavables | |
Irradiation bêta |