Learn More
Fisherbrand™ Pointes à filtre de pipettes Top-Line
Éliminez les contaminations des échantillons et des pipettes. Les pointes de pipettes à filtre Fisherbrand™ Top-Line empêchent les impuretés de pénétrer à travers le filtre micropore.
Marque: Fisherbrand™ FI2-112-96-0
Description
- Les filtres sont en PE vierge hydrophobe de haute qualité et sans additif
- Les filtres bloquent les aérosols et les liquides grâce à la technologie de filtre micropore
- Géométrie de cône optimisée pour une fixation sécurisée
- Pointe avec marques de graduation correspondant aux volumes standard (sauf pointe à filtre de 0,5-10/20 µl)
- La sortie de pointe conique empêche la formation de gouttes sur l’ouverture de la pointe
- Pointes fabriquées en polypropylène autoclavables et non mouillables
- Sachets stériles disponibles (irradiation bêta)
Spécification
1 μl à 100 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
Irradiation bêta | |
Oui | |
Volumes standard |
À filtre | |
Transparent | |
50,8mm | |
Rack | |
PP (polypropylène) |