Learn More
Julabo™ Cryothermostats TopTech
Les cryothermostats Julabo™ TopTech comprennent des cuves de bains en acier inox adaptées à la régulation de la température interne et externe.
Spécification
Débit | 11 à 16 L/min |
---|---|
Type | Thermostat à circulation chauffant |
Capacité de chauffage | 2 kW |
Pression max. | 0,23 à 0,45 bar |
Stabilité de la température | ±0,01°C |
Description
- Applications de mise en température interne en simultané
- Régulation de la température PID2 avec compensation de la dérive
- Pompe à pression réglable électroniquement
- Étalonnage ATC3 à 3 points
- Système d’alerte rapide signalant un faible niveau de liquide et toute température haute / basse
- Interface RS232
- Affichage fluorescent à vide / LED
- Serpentin de refroidissement intégré
Modèles avec circulateur ME
- Raccordement pour capteur Pt100 externe
- Programmateur intégré (1 x 10 étapes) avec horloge en temps réel
Spécification
11 à 16 L/min | |
2 kW | |
±0,01°C |
Thermostat à circulation chauffant | |
0,23 à 0,45 bar |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Julabo™ Cryothermostats TopTech