Learn More
Étalons de base totaux, Paragon Scientific™
Click to view available options
Concentration:
15.17 mg KOH/g
3.01 mg KOH/g
30,17 mg de KOH/g
40.51 mg KOH/g
6.06 mg KOH/g
70.24 mg KOH/g
Conditionnement:
50g
Description
Chaque étalon est certifié en stricte conformité avec les protocoles internationaux de méthodes d’essai ASTM D2896 et IP 276. La fabrication et la certification sont effectuées en stricte conformité avec les deux accréditations UKAS de Paragon Scientific à ISO17025 & ISO17034 . Cette double accréditation nous permet d’assurer le plus haut niveau de garantie d’accréditation et fournit les données certifiées les plus crédibles disponibles dans le monde entier
- Indice de base (BN) testé et certifié conformément à la norme ASTM D664 / IP 177
- Certifiés conformes à l'ISO17025 et à l'ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles disponibles dans le monde entier
- Entièrement traçable aux normes internationales et à de faibles niveaux d'incertitude permettent d'obtenir une précision maximale des données
- Généralement utilisée dans l'analyse des huiles et lubrifiants usagés, mais sans s'y limiter
- Fournis sous forme de packs à volume unique ou de boîtes triples
- Fournis dans un emballage en verre inviolable, ce qui garantit l'intégrité des échantillons
- Fabriqué au Royaume-Uni
- Durée de conservation de 24 mois
Spécification
Spécification
| Concentration | 6.06 mg KOH/g |
| Quantité | 50 g |
Valeurs nominales citées