Learn More
Brannan™ Thermomètres à immersion totale remplis d’un alcool vert Initial™
Idéal pour une utilisation pédagogique. Les thermomètres à immersion totale remplis d’un alcool vert Initial™ Brannan™ permet de faire des économies importantes sans faire de compromis sur la qualité et la précision caractéristiques de Brannan.
Marque: Brannan™ 46/330/5
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01260kg
Description
Idéal pour une utilisation pédagogique. Les thermomètres à immersion totale remplis d’un alcool vert Initial™ Brannan™ permet de faire des économies importantes sans faire de compromis sur la qualité et la précision caractéristiques de Brannan.
- Fond blanc
- Longueur de 200 mm
- Recyclable et facile à lire
- Plage de températures comprise entre -10° et +110°C
- Tube en verre : remplissage à base de kérosène
- Ampoule intégrée avec tige d’agitation renforcée
- Partie supérieure triangulaire en verre moulé non amovible empêchant tout roulement
Spécification
Alcool vert | |
Immersion totale | |
Thermomètre de laboratoire | |
110°C | |
- 10°C | |
Usage général | |
1°C |
Usage général | |
Verre | |
230°F | |
14°F | |
-10°C à +110°C | |
±2°C |