Learn More
Ansell™ Gants en latex de caoutchouc naturel TouchNTuff™ 69-210 Series
Code produit. 15316967 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15316967
Marque: Ansell™ 69210100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Poudrés pour faciliter l’enfilage et l’absorption de l’humidité. Les gants en latex de caoutchouc naturel Ansell TouchNTuff™ série 69-210 offrent une sensibilité tactile supérieure pour les tâches délicates
  • Sécurité et confort combinés pour une manipulation délicate.
  • Ambidextre, le même gant s’adapte aux deux mains
  • Pratique et économique : les stocks peuvent être conservés au minimum
  • Souple et confortable à porter : plus frais que le vinyle, avec une flexibilité et une préhension supérieures des doigts
  • Disponibles en versions poudrés (69-210) et non poudrés (69-318)