Learn More
Ansell™ Gants en latex de caoutchouc naturel TouchNTuff™ 69-210 Series
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Unit Size:
100 pièces
Description
- Sécurité et confort combinés pour une manipulation délicate.
- Ambidextre, le même gant s’adapte aux deux mains
- Pratique et économique : les stocks peuvent être conservés au minimum
- Souple et confortable à porter : plus frais que le vinyle, avec une flexibilité et une préhension supérieures des doigts
- Disponibles en versions poudrés (69-210) et non poudrés (69-318)
Specifications
Specifications
| Couleur | Naturel |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Latex, caoutchouc naturel |
| Poudré | Poudré |
| Dimensions | S |
| Épaisseur (métrique) | 0,1 mm |
| Quantité | 100/boîte |
| Séries | 69-210 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction