Learn More
Ansell™ Gants en latex de caoutchouc naturel TouchNTuff™ 69-210 Series
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Sécurité et confort combinés pour une manipulation délicate.
- Ambidextre, le même gant s’adapte aux deux mains
- Pratique et économique : les stocks peuvent être conservés au minimum
- Souple et confortable à porter : plus frais que le vinyle, avec une flexibilité et une préhension supérieures des doigts
- Disponibles en versions poudrés (69-210) et non poudrés (69-318)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 |
| Couleur | Naturel |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Latex, caoutchouc naturel |
| Poudré | Poudré |
| Type de produit | Gants en latex de caoutchouc naturel |
| Dimensions | M |
| Stérilité | Non stérile |
| Épaisseur (métrique) | 0,1 mm |
| Type d’emballage | 100 gants par boîte, 10 boîtes par carton/boîte |
| Afficher plus |