Learn More
Ansell TouchNTuff™ 73-300 Clean Neoprene Disposable Gloves
Code produit. p-7162814 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
5,5
Conditionnement:
200 paires
Code produit. 17851009
Marque: Ansell 73300055
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thin neoprene gloves offer tactile sensitivity and provide chemical splash resistance. Recommended for Class 100/ISO 5 cleanroom environments.
  • Compatible with Class 100 (ISO 5) / Grade A Cleanroom Environments
  • Thin design for tactile sensitivity
  • Broad chemical splash resistance
  • Prevents Type I and Type IV allergies
  • Ideal for double donning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, D6978
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free Yes
AQL 0.65
Couleur Blanc crème
Jetable Single-use
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Hand Specific
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Poudré Powder Free
Type de produit Controlled Environment Gloves
Dimensions 5,5
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4.3 mil
Épaisseur (métrique) 0.11 mm
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi only
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 10282, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Modèle 73300055
Séries TouchNTuff™ 73-300
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm