Learn More
Ansell Gants en nitrile vert TouchNTuff™ série 93-700
BIOPHARMA
Code produit. 13429028 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
200 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions unitSize
13429028 10 200 paires
13419028 7 200 paires
13459028 8 200 paires
13449028 9 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 13429028 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93700100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une protection plus élevée contre une large gamme de produits chimiques que tout autre gant en nitrile à usage unique. Fabriqués en nitrile, ces gants offrent trois fois plus de résistance aux perforations que les gants en latex standard.
  • Offre au porteur un haut niveau de confort et une protection accrue sur l’avant-bras avec une manchette plus longue.
  • Exempt de protéines de latex de caoutchouc naturelles, le gant peut être porté en toute confiance par les porteurs sensibles au latex (Type I).
  • 93-700 : Chaque gant est nettoyé, une seule paire emballée et stérilisée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1.5
Couleur Green
Jetable Single-use
Finition externe Entièrement texturés
Hand Specific
Latex Free Yes
Matériau Nitrile
Poudré Powder Free
Type de produit Gants
Dimensions 10
Stérilité Sterile
Épaisseur (métrique) 0,135 mm
À utiliser avec (application) Pour les mélanges de liquides, les processus de filtration, les opérations sur les vaccins injectables, etc.
Modèle 9370010
Quantité 200 paires
Résistant à Résistance aux éclaboussures et à la perforation
Séries 93-700
Longueur (impériale) 12
Longueur (métrique) 300