Learn More
Ansell Gants en nitrile vert TouchNTuff™ série 93-700
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
200 paires
Description
- Offre au porteur un haut niveau de confort et une protection accrue sur l’avant-bras avec une manchette plus longue.
- Exempt de protéines de latex de caoutchouc naturelles, le gant peut être porté en toute confiance par les porteurs sensibles au latex (Type I).
- 93-700 : Chaque gant est nettoyé, une seule paire emballée et stérilisée.
Spécification
Spécification
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Green |
| Jetable | Single-use |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Powder Free |
| Afficher plus |