Learn More
Ansell™ Gants verts jetables à manchette étendue en nitrile TouchNTuff™
Code produit. p-8000024 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6,5, 7
7,5, 8
8,5, 9
9,5, 10
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11746733
Marque: Ansell™ 92605070
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent jusqu’à quatre fois la résistance aux perforations d’autres gants en latex naturel comparables, et trois fois celle de gants en néoprène similaires. Résistent à une plus grande variété de produits chimiques industriels pendant plus longtemps que tous les autres gants jetables en nitrile.
  • Ne contiennent aucune protéine de caoutchouc naturel, ce qui signifie qu’il n’y a aucun risque d’allergies de type I pour le porteur.
  • Enfilage simple et forte adhérence sur matériaux humides ou secs avec une formulation unique basée sur une technologie de nitrile fin
  • Extrêmement polyvalents et adaptables pour de nombreuses utilisations différentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification EPI catégorie III
Accelerator Free No
Applications Industrial
AQL 1.5
Couleur Vert
Jetable Oui
Finition externe Fingertip Textured
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants Touch N Tuff
Dimensions 6,5, 7
Stérilité Non-sterile
Modèle Manchette à bord roulé
Épaisseur (métrique) 0,12mm
Type de manchette de gant Ourlé
Quantité 100/paquet
Longueur (métrique) 300 mm