Learn More
Ansell Gants bleus, en nitrile, non poudrés, jetables TouchNTuff™
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Trois fois la résistance aux perforations des gants jetables en latex ou en PVC
- 100 % nitrile ; pas de cires, de silicone ou de plastifiants
- Non poudrés
- Aucun risque de contamination des denrées alimentaires par la fécule de maïs utilisée pour poudrer les gants
- Finition texturée sur les doigts
- Préhension améliorée
- Manchette à bord roulé
- Fournit une protection supplémentaire au poignet et garantit un ajustement sécurisé
Specifications
Specifications
| Accelerator Free | No |
| Applications | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Oui |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 0.0055 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Show More |