Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester brillant ToughBond™ B-483 avec adhésif agressif
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester brillant Brady B-483 avec adhésif agressif sont utilisées avec une imprimante BMP71.
Marque: Brady™ 114756
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.10160kg
Spécification
Certifications UL, homologation CSA | |
Caoutchouc, Permanent | |
Mat | |
Étiquette de suivi des biens | |
Imprimante BMP™ 71 | |
250/rouleau | |
1 x 1 in | |
–40°C à +120°C | |
0,102 mm | |
25,40 x 25,40 mm | |
25,40 mm |
Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Blanc | |
Polyester (B-483) | |
Identification de composants, identification d’équipements, codage par code-barres, identification de panneaux, identification de voix / données, suivi des biens, plaques signalétiques, identification d’usage général | |
1 | |
Carré | |
25,4 x 25,4 mm | |
0,004 in | |
28,58 mm | |
25,40 mm |