Learn More
TPE (TRIS + phosphate + EDTA), 10 x, Thermo Scientific™
Code produit. 15493029
Click to view available options
Quantité:
1 l
2 l
4 l
Conditionnement:
1L
2L
4L
Code produit. 15493029
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60233.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer
Description Colorless
Concentration 10X
Forme physique Liquide
Quantité 1 l