Learn More
TPE (TRIS + phosphate + EDTA), 10 x, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 l
2 l
4 l
Conditionnement:
1L
2L
4L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer |
| Description | Colorless |
| Concentration | 10X |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |