Learn More
Kartell™ Récipients de mesure coniques gradués en PMP (TPX™)
Facilite le versement tout en ne diminuant pas de manière significative la précision des mesures. Les récipients de mesure coniques gradués Kartell™ permettent de mélanger des solutions dans le récipient de mesure lui-même.
Marque: Kartell™ 0142400
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 170°C
- Large base pour une meilleure stabilité
- Convient aux applications avec des aliments
Spécification
500 ml | |
10 ml | |
Cylindrique | |
Large | |
Éprouvette graduée |
8/boîte | |
170deg;C | |
Denrées alimentaires | |
183 mm |