Learn More
IKA™ Insert pour tube TR 2
Marque: IKA™ 0004525200
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Insert pour tube TR 2 | |
IKA Trayster Basic et Trayster Digital, pouvant accueillir 24 tubes de 5 ml avec un diamètre de 12 mm | |
1 de chaque |