Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5
Choisissez ces excellentes colonnes de départ pour le développement de méthodes, capables d’exécuter les séparations les plus demandées.
Marque: Thermo Scientific™ 260E336P
692.71 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Excellentes colonnes de départ pour le développement de méthodes, les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 sont capables d’exécuter les séparations les plus demandées.
- Phase apolaire, 5 % phényl méthyl polysiloxane
- Température de fonctionnement élevée et bleeding extrêmement faible
- Largement utilisée dans tout un éventail d’applications
- Semblable à : DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommandé dans les cas suivants :
- Alcools
- Acides gras libres
- Composés aromatiques
- Parfums
- Pesticides à faible polarité
Spécification
0,53 mm | |
0,53 mm | |
Trace™ TR-5 | |
GC / MS pour les alcools, GC / MS pour acides gras libres, GC / MS pour aromatiques, GC / MS pour saveurs, GC / MS pour pesticides à faible polarité | |
30 m | |
30 m x 0,53 mm x 1,5 µm |
G27, G36 | |
TRACE | |
320/340°C | |
1,5 µm | |
Apolaire |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.