Learn More
Producteur de matériau de référence certifié (CRM) pour étalons d’étalonnage de la conductivité Traceable™ One-Shot™, Fisherbrand™
Product Code. p-185947 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Conductivité:
10, 100, 1 000, 1 413, 10 000, 100 000 μm
100 μm
100 000 μm
10 000 μm
1 000 μm
1 413 μ℧
Quantité:
100 ml
6 x 100 ml
Unit Size:
6 pièces
600mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11774246
This item is not returnable. View return policy
Idéal pour les applications de laboratoire ou de terrain
Idéal pour les applications de laboratoire ou sur le terrain
Les étalons de conductivité à usage unique étalonnent tous les conductimètres et toutes les sondes pour une précision maximale. Éliminez les risques de contamination éventuelle externe des récipients. L'étalonnage est effectué dans le flacon étalon.
Étalonnage dans le récipient — zéro contamination
  • Traçabilité conformément aux normes NIST (National Institute of Standards and Technology)
  • Précision : le certificat indique une incertitude ou ±0,25 microsiemen ou ±0,25 %
  • 100% compatible avec tous les conductimètres
  • Accréditations A2LA ISO 34 et ISO 17025 plus ISO 9001
  • Comprend un tableau de température individuel et des instructions d'étalonnage étape par étape
  • Unités étiquetées (micromhos/microsiemens, ohms, pièces par million/TDS)
  • Usage unique Élimine les problèmes de contamination externe Chaque étalon contient 100  ml
L'assortiment (09 -32820 ) contient une unité de 09-328-6, -7, -8, -9, -10 et -12
Order Info
Chaque flacon contient 100 ml
Specifications
Nom chimique ou matériau Conductivity Standard
Conditionnement 6/boîte
Conductivité 100 μm
Technique Calibration of Conductivity Instrument
Couleur Transparents
pH 7
À utiliser avec (équipement) Conductivity Meter
Solubilité Soluble in water
Type de solution Solution d’étalonnage
Type Étalon d’étalonnage de la conductivité ; matières solides dissoutes : 3.3°ppm
Quantité 6 x 100 ml