Learn More
Étalons de tampon pH Traceable™ One-Shot (CRM)
Code produit. 15601904 Tous les produits Fisherbrand Produits
Code produit. 15601904
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fournit les normes de pH les plus précises et disponibles partout. Les étalons de tampons de pH (CRM) Fisherbrand™ Traceable™ One-Shot sont 100 % compatibles avec toutes les marques et tous les types d’instruments.
  • 100 % compatible avec toutes les marques et tous les types d’instruments
  • La précision à 25 °C est de +/- 0,010 pH
  • Sélectionne des valeurs fabriquées pour la formulation IUPAC - Stabilité prolongée du tampon et résistance du tampon aux changements de température pendant le calibrage du dispositif de mesure du pH
  • Les matériaux de référence certifiés répondent aux exigences les plus strictes des organismes fédéraux/nationaux/locaux et fournissent des résultats d’étalonnage exacts pour tout pH-mètre.
Spécification
Conditionnement 2 pour chaque flacon de 4,005, 7,000, 10,012 de 100 ml