Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre numérique Traceable™ en platine ultra-précis
L’unité de haute précision est conçue pour des années d’utilisation fiable, même dans les environnements les plus exigeants
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.17000kg
Includes: Sonde, câble, boîtier de transport en plastique, certificat Traceable et pile 9 V.
Description
L’unité de haute précision est conçue pour des années d’utilisation fiable, même dans les environnements les plus exigeants. Les thermomètres numériques ultra-précis en platine Fisher Scientific™ Traceable™ disposent d’un capteur de platine qui assure une réponse linéaire et une grande précision sur toute la gamme. Idéal pour la fabrication des aliments, des produits pharmaceutiques, des produits pétroliers, le traitement des eaux usées, des systèmes de gaz, de sols, la fabrication des fours et des appareils électroniques.
- Le capteur en platine assure une réponse linéaire et une grande précision sur toute la gamme.
- Idéal pour la fabrication des aliments, des produits pharmaceutiques, des produits pétroliers, le traitement des eaux usées, des systèmes de gaz, de sols, la fabrication des fours et des appareils électroniques.
- Les touches à membrane sont anti-éclaboussures et faciles à utiliser
- Le mode HOLD permet à l’utilisateur de geler l’affichage pour une lecture ultérieure
- Affiche les données en °F ou °en C
- Sortie d’ordinateur fournie avec l’unité
- Sonde à poignée : (plage de températures de –200 à 500°C) : Sonde en acier inox 316 / platine à 4 fils, réponse rapide, étanche, diamètre de 0,16 pouce x longueur de tige de 7 pouces, longueur totale de 11,5 pouces ; pénétration de pointe de sonde de 0,3 pouce, câble de 6 pieds
- Comprend le certificat NIST-Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1,27 cm | |
0,4 cm | |
Mesure de la température dans les systèmes gazeux, les réactifs, les solutions chimiques, le sol, les bains-marie, les fours, les incubateurs, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, les denrées alimentaires et les eaux usées | |
13,97cm | |
6 pieds | |
292 mm | |
17,7cm | |
Sonde à poignée | |
8 oz | |
3,5 in | |
932°F | |
-328°F | |
-200°C à +500°C | |
Numérique LCD |
0,5 po | |
0,16 in | |
11,5 x 3,5 x 5,5 in. (29,21 x 8,89 x 13,97cm) | |
5,5 in | |
Sonde en acier inox avec poignée, câble, capacités de sortie de l’ordinateur (le logiciel doit être acheté séparément), boîtier de transport en plastique, certificat Traceable et pile 9 V | |
7 po | |
182,88cm | |
Platinum, Acier inoxydable | |
0,001°C | |
226,7g | |
11,5 in | |
500°C | |
- 200°C | |
±0,05°C | |
8,89 cm |