Learn More
Fisherbrand™ Chronomètre traçable
Utilisez ce chronomètre numérique pour une variété d’applications de chronométrage. Les minuteurs mécaniques Fisherbrand™ sont fournis avec un certificat Traceable garantissant leur précision.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.05760kg
Description
- Chronomètre numérique
- 63,5 x 19 mm
- 23 heures, 59 minutes, 59 secondes
- Précision : ± 0,01%
Spécification
Chronomètre économique | |
23 heures, 59 minutes, 59 secondes | |
Numérique | |
63,5 x 19 mm |