Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TraceGOLD TG-1301MS
Offre un bleeding faible, une excellente reproductibilité et homogénéité de colonne à colonne même avec des détecteurs sensibles tels que les ECD et MS.
Marque: Thermo Scientific™ 26091-2970
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les colonnes de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS offrent un bleeding faible et une excellente reproductibilité et homogénéité de colonne à colonne même avec des détecteurs sensibles comme les ECD et MS.
- Phase à polarité faible à modérée, 6 % de cyanopropylphényl / 94 % de diméthyl polysiloxane
- Grande longévité
- Excellente inertie
- Équivaut à la phase USP G43
- Semblable à : Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recommandé dans les cas suivants :
- Alcools
- Matières organiques volatiles
- Composés oxygénés
- Solvants résiduels
Spécification
0,32 mm | |
0,32 mm | |
TraceGOLD™ TG-1301 MS | |
ECD et GC/MS pour alcools, ECD et GC/MS pour composés organiques volatils, ECD et GC/MS pour composés oxygénés, ECD et GC/MS pour solvants résiduels | |
30 m | |
Épaisseur de 1 µm ; dia. int. de 0,32 mm ; 30 m de longueur |
G43 | |
TraceGOLD | |
260/280°C | |
1 µm | |
Mi-polaire |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.