Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1MT pour métaux
Repoussez les limites de vos analyses grâce à ces colonnes apolaires pour métaux, conçues pour une utilisation à des températures élevées.
Marque:  Thermo Scientific™ 26M99-2960
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 11805712
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Repoussez les limites de vos analyses grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT. Ces colonnes apolaires pour métaux vous permettent de travailler à des températures jusqu’à 430°C sans aucun compromis en termes de performances lors de l’analyse de composés hautement actifs et agressifs.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :
  • Apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane
  • Bleeding faible pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
  • Stable jusqu’à 430°C
Applications :
  • Hydrocarbures
  • Impuretés de solvants
  • Congénères de biphényle polychloré (PCB)
  • Mélanges Aroclor
  • Distillation simulée
  • Stupéfiants
  • Matières odorantes à base de gaz naturel
  • Huiles essentielles
  • Pesticides
Une révolution des performances avec un faible bleeding et une excellente inertie :
  • Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes de faibles niveaux. La réduction du bleeding des colonnes prolonge la durée de vie des colonnes, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou complexes.
Recommandé dans les domaines suivants :
  • Hydrocarbures
  • Composés organiques de la gamme essence (GRO)
  • Stupéfiants
  • PCB
Autres utilisations :
  • Composés aromatiques chlorés
  • Pesticides organochlorés
  • Pesticides organophosphorés
  • Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
  • Paraffines
  • Polywax
  • Pyréthroïdes
  • Composés semi-volatils
  • Xylènes
Semblable à :
  • MXT™-1
  • DB-1
  • DB-1MS
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • MDN-1
  • CP-Sil 5 CB
  • VF-1ms
  • ZB-1HT
Spécification
Spécification
0.25 mm
0.25 mm
Up to 430°C
-60°C to +430°C
30 m
G1, G2, G38
TraceGOLD™ TG-1 MT
GC for Optimal Signal-to-Noise Ratio, Sensitivity, and MS Integrity, GC for Hydrocarbons, GC for Gasoline Range Organics (GROs), GC for Drugs of Abuse, GC for PCBs
1 μm
Non-Polar