Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-35MS pour amines
Surface de tube chimiquement altérée pour réduire la traînée de pic. Rend inutile toute passivation de la colonne lors de l’analyse d’amines et autres composés basiques.
Marque: Thermo Scientific™ 26092-2970
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS pour amines utilisent une surface de tube chimiquement altérée pour réduire la traînée de pic et rend inutile toute passivation de la colonne lors de l’analyse d’amines et autres composés basiques.
- Phase de polarité moyenne, 35 % diphényl / 65 % diméthyl polysiloxane
- Développée pour l’analyse des composés basiques actifs sans dérivation
- Permet également l’analyse des composés neutres et des composés adsorbants avec des groupes d’oxygène susceptibles de se lier à l’hydrogène
- Faible bleeding à la température de fonctionnement maximale
Recommandé dans les cas suivants :
- Amines, y compris alkylamines, diamines, triamines et éthanolamines
- Composés hétérocycliques contenant de l’azote
Spécification
0,32 mm | |
TraceGOLD | |
220°C | |
1 µm | |
Mi-polaire |
0,32 mm | |
Amine TraceGOLD™ TG-35 MS | |
GC / MS pour amines, y compris alkylamines, diamines, triamines et aminoéthanols, GC / MS pour les hétérocycliques contenant de l’azote | |
30 m | |
Épaisseur de 1 µm ; dia. int. de 0,32 mm ; 30 m de longueur |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.