Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-ALC Plus
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC à phase à 5 % de phényl.
Marque: Thermo Scientific™ 26063-3390
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC à phase à 5 % de phényle.
- Phase à faible polarité, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
- Bleeding faible pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
- Exceptionnellement Inerte idéale pour l’analyse de composés actifs
Spécification
0,32 mm | |
260°C | |
1,8μ m | |
30 mm |