Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-PBDE
Utilisez les colonnes GC TraceGOLD TG-PBDE pour l’analyse rapide des éthers diphényliques polybromés (PBDE) avec une forte réponse BDE-209.
Marque: Thermo Scientific™ 26061-0350
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.34000kg
Description
Utilisez les colonnes GC Thermo Scientific TraceGOLD™ en TG-PBDE pour l’analyse rapide des éthers diphényliques polybromés (PBDE) avec une forte réponse au BDE-209. Cette colonne est idéale pour une utilisation avec la méthode EPA 1614 des États-Unis. Les principaux avantages de ces colonnes sont les suivants :
- Analyse rapide du PBDE
- L’excellente séparation du BDE-49 et du BDE-71 dépasse les critères de résolution de la méthode EPA 1614
- Un traitement unique permet d’obtenir une réponse élevée au BDE-209
- Haute stabilité thermique—Températures maximales jusqu’à 360°C
Spécification
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-PBDE | |
15 m |
TraceGOLD | |
0,1 µm |