Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS
Analysez les FAME avec une excellente stabilité thermique à l’aide de cette colonne.
Marque:  Thermo Scientific™ 26088-2120
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10157804
  • 449.89€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-06-2024
Description
Analysez les FAME avec une excellente stabilité thermique à l’aide de la colonne GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles
  • Phase polaire, polyéthylène-glycol
  • Surface désactivée polaire qui lie étroitement le polymère pour une excellente stabilité thermique
  • Résistant au stress oxydatif et aux dommages causés par les composés volatils acides ou basiques, mieux que les phases solides en silicone
  • Applications :
  • Esters méthyliques d’acide gras (FAME)
  • Composés aromatiques et huiles essentielles
  • Solvants
  • Isomères de xylène
  • Méthode EPA 603 pour l’acroléine / acrylonitrile
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
  • Cette colonne stable à faible bleeding offre des résultats cohérents.
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
  • Aldéhydes
  • Huiles essentielles
  • Solvants
  • Xylènes
  • Autres utilisations :
  • Acides
  • Alcools
  • Alcools dans les boissons
  • Acétates d’alditol (sucres)
  • Amines&endash;aliphatiques
  • Amines&endash;aromatiques
  • Herbicides
  • Cétones
  • Composés nitroaromatiques
  • Phénols
  • Composés volatils
Semblable à :
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-Wax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Wax 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™-Wax
  • BP20
  • ZB-Wax
  • Optima™ Wax
  • AT™-Wax
Spécification
Spécification
0,32 mm
0,32 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS
GC / MS pour les FAME, GC / MS pour les huiles essentielles et les composants à odeur, GC / MS pour les solvants, GC / MS pour les isomères de xylène, GC / MS pour méthode EPA 603 pour l’acroléine / acrylonitrile
15 m
Épaisseur de 0,5 µm ; dia. int. de 0,32 mm ; 15 m de longueur
G14, G15, G16, G20, G39
TraceGOLD
240/260°C
0,5 µm
Polaire