Learn More
3M™ Embout de rechange Tracer™
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Bleu foncé
Conditionnement:
50 paires
Description
Bouchons d'oreilles détectables 3M™ E-A-R™ Tracer™ 20 TR-01-001
- Design unique et breveté de la triple collerette
- Bouchons et cordelette détectables
- Grande facilité d’insertion grâce à sa longue tige
- Matériau doux et durable
- Taille unique pour la plupart des conduits auditifs
- Parmi les plus hautes atténuations pour ce type de bouchons préformés (SNR 20dB)
- Faciles à nettoyer
Bouchons d'oreilles détectables 3M™ E-A-R™ Tracer™ TR-01-100
- Design unique et breveté de la triple collerette
- Bouchons et cordelette détectables
- Grande facilité d’insertion grâce à sa longue tige
- Matériau doux et durable
- Taille unique pour la plupart des conduits auditifs
- Parmi les plus hautes atténuations pour ce type de bouchons préformés (SNR 20dB)
- Faciles à nettoyer
- SNR 32dB
- Avec boîte de rangement
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Quantité | 20/Bte |
| Type de produit | Bouchon d’oreille |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction