Learn More
3M™ Bouchons d’oreille de rechange Tracer™
104.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Bleu foncé
Description
Bouchons d'oreilles détectables 3M™ E-A-R™ Tracer™ 20 TR-01-001
- Design unique et breveté de la triple collerette
- Bouchons et cordelette détectables
- Grande facilité d’insertion grâce à sa longue tige
- Matériau doux et durable
- Taille unique pour la plupart des conduits auditifs
- Parmi les plus hautes atténuations pour ce type de bouchons préformés (SNR 20dB)
- Faciles à nettoyer
Bouchons d'oreilles détectables 3M™ E-A-R™ Tracer™ TR-01-100
- Design unique et breveté de la triple collerette
- Bouchons et cordelette détectables
- Grande facilité d’insertion grâce à sa longue tige
- Matériau doux et durable
- Taille unique pour la plupart des conduits auditifs
- Parmi les plus hautes atténuations pour ce type de bouchons préformés (SNR 20dB)
- Faciles à nettoyer
- SNR 32dB
- Avec boîte de rangement
Spécification
Couleur | Bleu foncé |
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Quantité | 50/Bte |
Type de produit | Bouchon d’oreille |