Learn More
Bollé Safety Lunettes-masques de sécurité Tracker
Description
- Protection supérieure.
- Renfort en mousse amovible avec ventilation indirecte.
- Protection inférieure.
- Sangle réglable amovible.
- Ventilation latérale.
- Revêtement platinum™.
- Les lunettes-masques de sécurité Tracker sont disponibles avec une variété d’attributs certifiés et décrits, notamment les suivants (voir les spécifications par modèle) :
- EN 166 : Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
- EN 170, risques liés aux rayonnements - Protection UV : La protection filtre le rayonnement ultraviolet. Ce type de protection est particulièrement recommandé pendant les activités où la source de rayonnement ultraviolet est prédominante, telles que les lampes à vapeur de mercure, les actiniques ou les germicides. Domaines d’application : 2-1.2, 2C-1.2 Couleur des verres : Transparent, bleu, jaune ou vert. L’ajout du code “Cˮ indique une bonne reconnaissance des couleurs par l’utilisateur.
- EN 172, risques liés aux rayonnements solaires : Filtre de protection contre le rayonnement solaire industriel. Recommandée pour les travaux en extérieur, la norme EN 172 garantit une protection de 99,99 % contre les rayonnements solaires ultraviolets. Domaines d’application : 5-3,1 (polarisé) 5-2 (crépuscule), 5-1,4 (ESP ou CSP), 5/1,1-1,4 (contraste), 5-2,5 et 5 à 4,1 (fumée) Couleur des verres : dépend de la technologie des verres.
- EN 175, norme pour la soudure : Spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d’essai relatives à l’équipement de protection oculaire et faciale utilisé pour le soudage et les techniques associées. Cette norme européenne précise les exigences et les méthodes d’essai relatives à l’équipement de protection individuelle utilisé pour protéger les yeux et le visage de l’opérateur contre les rayonnements optiques nocifs et autres risques spécifiques dus à des procédés de soudage ou de découpe habituels ou à d’autres techniques associées. La norme précise la protection, y compris les aspects ergonomiques, contre les risques ou dangers de différents types : rayonnements, inflammabilité, risques mécaniques et électriques. Cette norme définit les termes utilisés et précise les exigences relatives aux matériaux, à la conception et à la fabrication.
- Risque mécanique B : impact à moyenne énergie : Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 120 m/s
- Risque mécanique F : impact à faible énergie : Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
- Risque mécanique T : particules à grande vitesse à des températures extrêmes : La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l’utilisation de particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
- Risque chimique 3 : Protection chimique contre les gouttelettes ou les éclaboussures liquides. Lunettes-masques de sécurité, ajustables avec une sangle ou un écran facial de protection obligatoire.
- Risque chimique 4 : Protection chimique contre les grosses particules de poussières de > 5 microns. Lunettes-masques de protection obligatoires.
- Revêtement platinum™ : Le nouveau revêtement exclusif résistant aux rayures et à la buée garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Lavable (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux côtés du verre le rend très résistant aux rayures et retarde durablement l’apparition de buée.
- Classe optique : Classe 1, travail continu, porté en permanence.
- Norme européenne CE : Monture marquée pour indiquer la conformité à la norme CE.
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures, Résistantes aux chocs, Anti-UV |
| Description | Modèle TRACPSJ |
| Certifications / conformité (Europe) | EN166, EN170/2C-1.2, risque mécanique B/F/T, risque chimique 3/4, classe optique 1, norme européenne CE |
| Teinte de la lentille | Jaune |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Intérieur / ciel couvert, protection, port prolongé |
| Comprend | Housse en microfibres |
| Nbre par carton | 240/carton |
| Nb par paquet | 1/sachet, 10/ boîte. |
| Poids (métrique) | 53 g |
| Afficher plus |