Learn More
Trans-anéthole, 99 %, Thermo Scientific™
15.60€ - 104.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4180-23-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.2 |
Numéro MDL | MFCD00009284 |
Clé InChI | RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N |
Synonyme | anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole |
CID PubChem | 637563 |
ChEBI | CHEBI:35616 |
Nom IUPAC | 1-méthoxy-4-[(E)-prop-1-ényl]benzène |
SMILES | CC=CC1=CC=C(C=C1)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10149931
|
Thermo Scientific Acros
152530050 |
5mL | Flacon en verre |
15.60€
5mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10081850
|
Thermo Scientific Acros
152531000 |
100mL | Flacon en verre |
34.63€
100mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10222942
|
Thermo Scientific Acros
152535000 |
500mL | Flacon en verre |
104.00€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
4180-23-8 | |
148.2 | |
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N | |
637563 | |
1-méthoxy-4-[(E)-prop-1-ényl]benzène |
C10H12O | |
MFCD00009284 | |
anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole | |
CHEBI:35616 | |
CC=CC1=CC=C(C=C1)OC |
Spécification
trans-Anethole | |
4180-23-8 | |
Incolore à jaune | |
234.0°C to 237.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
C10H12O | |
MFCD00009284 | |
Flacon en verre | |
1.5590 to 1.5620 | |
5mL | |
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N | |
CC=CC1=CC=C(C=C1)OC | |
148.2 | |
CHEBI:35616 | |
Liquide après fusion |
99% | |
0.9875g/mL | |
23.0°C | |
90°C | |
Authentic | |
CH3CH=CHC6H4OCH3 | |
06, 566 | |
15, 636 | |
anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with ether, chloroform, soluble in benzene, ethyl acetate, acetone,, alcohol and carbon disulfide | |
0.9875 | |
1-méthoxy-4-[(E)-prop-1-ényl]benzène | |
637563 | |
148.2 | |
99% |
RUO – Research Use Only