Learn More
trans,trans-2,4-hexadién-1-ol, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Acros 325570500
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 17102-64-6 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 50g
Code produit. 10063560
  • 131.04€ / 50g
Expédition estimée: 09-06-2022
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
17102-64-6
98.15
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
641256
C\C=C\C=C\CO
C6H10O
MFCD00002925
sorbic alcohol, 2,4-hexadien-1-ol, sorbyl alcohol, trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, 2,4-hexadienol, hexacose, hexakose, sorbinic alcohol, 1-hydroxy-2,4-hexadiene, 2e,4e-hexa-2,4-dien-1-ol
(2E,4E)-hexa-2,4-dién-1-ol
Spécification
trans, trans-2, 4-Hexadien-1-ol
0.8700g/mL
30.5°C to 31.5°C
72°C
Authentic
CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Flacon en verre
1.4990 to 1.5010
50g
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
C\C=C\C=C\CO
98.15
98.14
99%
17102-64-6
Incolore à jaune
80.0°C (12.0 mmHg)
98.5% min. (GC)
C6H10O
MFCD00002925
15,8848
sorbic alcohol, 2,4-hexadien-1-ol, sorbyl alcohol, trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, 2,4-hexadienol, hexacose, hexakose, sorbinic alcohol, 1-hydroxy-2,4-hexadiene, 2e,4e-hexa-2,4-dien-1-ol
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils
0.87
(2E,4E)-hexa-2,4-dién-1-ol
641256
Liquide après fusion
0.1% alpha-tocopherol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents