Learn More
Merck Protecteur de transducteur
Protecteur de transducteur pour les applications nécessitant des membranes super hydrophobes.
172.00€ - 175.00€
Spécification
Type de produit | Protecteur de transducteur |
---|---|
Matériau | PVDF |
Diamètre (métrique) | 2,5 mm |
Hauteur (métrique) | 25 mm |
Capacité (métrique) | 100 ml |
Code produit | Marque | Gamme de produits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de produits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10410221
|
Merck
SLGVS25PS |
Dualex Plus |
175.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11804051
|
Merck
SLGVS25US |
Dualex Ultra |
172.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Polyfluorure de vinylidène (PVDF) hydrophile
- Stérile
Spécification
Protecteur de transducteur | |
2,5 mm | |
100 ml | |
50/boîte |
PVDF | |
25 mm | |
Entrée transparente/sortie bleue | |
Filtre pour seringue stérile de 25 mm de diamètre avec membrane en PVDF hydrophobe d’une taille de pores de 0,22µ m. Disponible en boîte de 50. |