Learn More
Thermo Scientific™ Dispositif de soutirage pour récipients de transfert
Le dispositif de soutirage pour récipients de transfert Thermo Scientific facilite la distribution des liquides sans en renverser.
Marque: Thermo Scientific™ AY509X5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le dispositif de soutirage pour récipients de transfert Thermo Scientific facilite la distribution des liquides sans en renverser.
- Permet de faciliter la distribution de liquides, jusqu’à 8 l/min. (2,12 gal./min.), sans les verser.
- Disponible pour les modèles de 10 litres, 20 litres, et 30 litres
Spécification
Dispositif de retrait de LN2 , 8L/min | |
1,05 ft3 | |
Récipients de transfert LN2, pour Thermo 10 |
Dispositif de soutirage LN2 | |
30 L |