Learn More
BRAND™ Pipette électronique Transferpette™
Associe les propriétés mondialement éprouvées des pipettes mécaniques à déplacement d'air et à piston aux avantages d'un dispositif électronique.
480.00€ - 525.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Directive IVD 98/79 EG |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Transferpette™ |
Type | Pipette électronique |
Product Code | Brand | Volume (métrique) | Type de bouchon | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volume (métrique) | Type de bouchon | Price | Quantity & Availability | ||||
10704733
|
BRAND™
705303 |
10 à 200 μl | UE |
525.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10485802
|
BRAND™
705307 |
250 à 5000 μl | UE |
525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10160302
|
BRAND™
705306 |
50 à 1000 μl | UE |
480.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- La tige de la pipette peut être dévissée et est entièrement autoclavable (121°C)
- Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse sur GEL et distribution
- Etalonnage facile - Technique permettant d'effectuer des réglages rapides sans outils
- Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Specifications
Directive IVD 98/79 EG | |
1 | |
Pipette électronique |
Autoclavable | |
Transferpette™ | |
15 °C à 40 °C |