missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Transglutaminase 2/TGM2 Antibody (TGM2/419), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30157921
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30157921 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30157921 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP247926CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Transglutaminase 2/TGM2 Monoclonal antibody specifically detects Transglutaminase 2/TGM2 in Human,Monkey,Mouse,Rabbit,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Transglutaminase 2/TGM2
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone TGM2/419
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène C polypeptide, EC 2.3.2.13, G-ALPHA-h, protein-glutamine gamma-glutamyltransferase 2, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase, TG(C), TG2, TGase C, TGase H, TGase-2, TGase-H, TGCGNAH, Tissue transglutaminase, transglutaminase 2 (C polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase), Transglutaminase C, Transglutaminase H, Transglutaminase-2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human Transglutaminase 2/TGM2 protein (Uniprot: P21980)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Immune System Diseases, Immunology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7052
Espèces cibles Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.