Learn More
Fisherbrand™ Tube translucide en silicone
Tube à utiliser avec des pompes péristaltiques. Le tube translucide en silicone Fisherbrand™ est idéal pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques et de transfert de fluides stériles.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.72000kg
Description
- Tube translucide en silicone
- Conforme aux exigences de la FDA (denrées alimentaires)
Spécification
Approuvé FDA, BFR et WRAS | |
Silicone | |
25 m | |
Pompes péristaltiques | |
-40deg;C | |
Translucide | |
250°C |
2 mm | |
6 mm | |
2 mm | |
Pharmaceutique, biotechnologie, transfert de fluides stériles | |
Stérile | |
Flexible |