Learn More
Masterflex™ Tubulure Tygon™ Microbore
Tubulure Microbore prévue pour un usage général en laboratoire et pharmaceutique, notamment avec des applications d’injection ou de distribution de précision. Tubulure Microbore Tygon™ excellente pour les applications de pompes péristaltiques à faible débit.
Marque: Masterflex™ 06419-05
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
Tubulure Microbore prévue pour un usage général en laboratoire et pharmaceutique, notamment avec des applications d’injection ou de distribution de précision.La tubulure Microbore TygonTM est parfaite pour les applications de pompes péristaltiques à faible débit.
Tubulure extrêmement flexible et transparente. Tubulure non toxique, apyrogène et biocompatible avec une grande variété d’applications de laboratoire.- Résine conforme aux exigences de la norme USP classe VI
- Plage de températures : –31 à 85°C
- Stérilisation : en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Conformes aux normes USP classe VI | |
1,27 mm | |
2,29 mm | |
Utilisation générale en laboratoire et usage pharmaceutique, notamment avec des applications de distribution ou d’injection de précision ; convient également aux applications de pompes péristaltiques à faible débit. | |
1/boîte | |
Flexible |
Oui | |
Tygon ND-100-80 | |
30.48 m | |
-31°C | |
Translucide | |
85°C |