missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Transmissible Gastroenteritis Virus Monoclonal Antibody (TGEV10-116.3.3), Invitrogen™

Code produit 17860146
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17860146 100 μg 100µg
11583393 500 μg -
17820276 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17860146 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA546180

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-10783 detects Transmissible Gastroenteritis Virus. MA1-10783 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10783 immunogen is TGEV-infected ST cells.

Transmissible gastroenteritis virus or Transmissible gastroenteritis coronavirus is a coronavirus which infects pigs. It is an enveloped, positive-sense, single-stranded RNA virus which enters its host cell by binding to the APN receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Transmissible Gastroenteritis Virus
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone TGEV10-116.3.3
Concentration 1.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gène TGV
Espèces hôtes Mouse
Immunogène TGEV-infected ST cells.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.