Learn More
VITLAB™ Conteneurs d’échantillons en PEBD, transparents
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 ml
25 ml
30 ml
50 ml
Quantité:
100/boîte
50/boîte
Description
Récipients économiques prêts à l’emploi, parfaits pour le stockage d’une grande variété de matériaux liquides et solides.
- En polyéthylène basse densité (PEBD) durable et incassable
- Partie supérieure transparente, pour faciliter l’identification du contenu
- Les couvercles à clipser empêchent les déversements et les fuites, même lorsque le flacon est à l’envers
- Les couvercles fixés permettent d’accéder au bouchon avec une seule main et ne peuvent pas être perdus
Spécification
Capacité (métrique) | 25 ml |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Stockage d’une grande variété de matières liquides et solides |
Comprend | Bouchon à joint |
Matériau | PEBD |
Quantité | 100/boîte |
Type | Récipient |
Poids (métrique) | 0,1 kg |
Clarity | Transparent |
Matériau du bouchon | PEBD |
Afficher plus |