Learn More
VITLAB™ Conteneurs d’échantillons en PEBD, transparents
Stockez les échantillons liquides ou solides en toute sécurité. Les récipients d’échantillons en PEBD transparent VITLAB™ sont dotés d’un couvercle à clipser fixé pour protéger les échantillons contre la contamination, les fuites ou les déversements. Flacons transparents pour une identification aisée. Disponibles en plusieurs tailles.
Marque:  VITLAB™ 80735
37.40 EUR valable jusqu'au 2022-05-29
Utilisez le code promo "17501" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.61200kg
Code produit. 10093363
  • 85.70€ / 50 pièces
En stock
Description
Récipients économiques prêts à l’emploi, parfaits pour le stockage d’une grande variété de matériaux liquides et solides.
  • En polyéthylène basse densité (PEBD) durable et incassable
  • Partie supérieure transparente, pour faciliter l’identification du contenu
  • Les couvercles à clipser empêchent les déversements et les fuites, même lorsque le flacon est à l’envers
  • Les couvercles fixés permettent d’accéder au bouchon avec une seule main et ne peuvent pas être perdus
Spécification
Spécification
50 ml
Stockage d’une grande variété de matières liquides et solides
PEBD
Récipient
Transparent
Bouchon à joint
74 mm
Transparent
Bouchon à joint
50/boîte
0,1 kg
PEBD
30 mm
Rond