Learn More
VITLAB™ Pissettes en PEBD, transparentes, avec mention “Eau distillée” imprimée
Identifiez clairement les pissettes prévues pour être utilisées avec de l’eau distillée. Les pissettes en PEBD VITLAB™ portent la mention “Eau distillée” imprimée de façon permanente dans plusieurs langues pour un maximum de clarté. Les flacons transparents en PEBD sont équipés d’un bouchon à vis et d’un col large ou étroit avec un tube dont la pointe garantit un jet très précis.
Marque: VITLAB™ 133281
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Description
Pissettes avec la mention “Eau distillée” imprimée sur le flacon de façon indélébile en allemand, anglais, français et espagnol pour identifier facilement le contenu. Chaque flacon pulvérisateur est conditionné individuellement dans un sachet en PE clairement étiqueté.- Conçus pour un contrôle précis de la température
- L’embout finement étiré crée un jet de pulvérisation précis pour un contrôle précis
- Reflux du milieu optimisé grâce au tube de pulvérisation continu
- Choix de flacons à col étroit ou large
- Flacons coniques à col étroit pour une manipulation aisée
- Flacons à col large à épaulement carré pour un remplissage facile et sûr
- Tous les flacons sont dotés de bouchons à vis avec filetages GL pour une prise solide et sûre
- Fabriqués en matériaux durables et transparents
- Flacons en polyéthylène basse densité (PEBD) durables et faciles à manipuler
- Les tubes de pulvérisation en PP sont autoclavables à 121°C pendant 20 minutes
- Le matériau transparent permet de vérifier facilement le volume restant
Spécification
500 ml | |
PEBD | |
12/boîte | |
Étroit | |
Pissette | |
PP | |
Bouchon à vis |
Transparent | |
Emballage individuel dans sachet en PE | |
GL 25 | |
180 mm | |
Eau distillée | |
74 mm |