Learn More
BRAND™ Pipettes de mesure Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™ classe AS, type 3
En verre sodocalcique AR-GLAS™, cette pipette de mesure de type 3 de classe AS comprend des graduations avec marquage DE-M et est étalonnée pour une distribution totale.
Marque: BRAND™ 28414
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- Type 3 (zéro en haut)
- Graduations de marquage DE-M
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.)
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage
- Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.
Spécification
DIN EN ISO 835 | |
Oui | |
Bouchon en coton | |
20 ml |
AR-GLAStrade; | |
0,1 mL | |
plusmn; 0,10 ml |